Glu-NH-med
Fournisseur: Thermo Scientific
J64847.MF
J64847.MFEA 129 EUR InStock
J64847.MF
Glu-NH-med
Glu-NH-med
CAS No.: 98516-76-8 Molecular Formula: C15H16N2O5 Formula Weight: 304.30 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00051217
Applications: A fluorogenic substrate for aminopeptidase a, producing a blue fluorescent solution upon cleavage.
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00051217
Numéro CAS: 98516-76-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité