6-Chloropurine 2'-deoxyriboside 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64871.03
J64871.03EA 337 EUR InStock
J64871.03
6-Chloropurine 2'-deoxyriboside 97%
6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Purity: 97% CAS No.: 4594-45-0 Molecular Formula: C10H11ClN4O3 Formula Weight: 270.67 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00083282
Formule: C₁₀H₁₁ClN₄O₃
Numéro MDL: MFCD00083282
Numéro CAS: 4594-45-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité