2'-O-Méthyluridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-((2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2′-O-Methyluridine
J64897.03
J64897.03EA 33.7 EUR InStock
J64897.03
2'-O-Méthyluridine 99%
2'-O-Méthyluridine
Purity: 99% CAS No.: 2140-76-3 Molecular Formula: C10H14N2O6 Formula Weight: 258.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00056054
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₆
MW: 258,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056054
Numéro CAS: 2140-76-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité