N-Benzyl-p-toluenesulphonamide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzyl-p-toluenesulphonaMide, N-Tosylbenzylamine
J64910.MA
J64910.MAEA 195 EUR InStock
J64910.MA
N-Benzyl-p-toluenesulphonamide
N-Benzyl-p-toluenesulphonamide
CAS No.: 1576-37-0 Molecular Formula: C14H15NO2S Formula Weight: 261.34 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 115° MDL No.: MFCD00159328
Applications: A potent inhibitor of calcium-stimulated myosin S1 ATPase
Formule: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261,34 g/mol
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159328
Numéro CAS: 1576-37-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité