N-α-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J64915.ME
J64915.MEEA 299 EUR InStock
J64915.ME
N-α-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
N-alpha-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 21653-40-7 Molecular Formula: C19H22N6O4.HCl Formula Weight: 434.90 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to yellow Melting Point: 223° Solubility: Soluble in DMSO at 50mg/ml Beilstein Reference: 4081878 MDL No.: MFCD00063682
Applications: Chromogenic trypsin substrate. Substrate for proteolytic enzymes
Formule: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Point de fusion: 223 °C
Numéro MDL: MFCD00063682
Numéro CAS: 21653-40-7
EINECS: 244-505-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité