Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-O-Méthyladénosine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific

J64922.03
J64922.03EA 73.5 EUR InStock
J64922.03
2'-O-Méthyladénosine 99%
2'-O-Méthyladénosine
Purity: 99% CAS No.: 2140-79-6 Molecular Formula: C11H15N5O4 Formula Weight: 281.27 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00056002


Formule: C₁₁H₁₅N₅O₄
Numéro MDL: MFCD00056002
Numéro CAS: 2140-79-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité