2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64938.MB
J64938.MBEA 186 EUR InStock
J64938.MB
2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt 97%
2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt
Purity: 97% CAS No.: 95648-78-5 Molecular Formula: C10H13N2Na3O11P2 Formula Weight: 468.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00084748
Formule: C₃₀H₄₅N₆Na₃O₃₃P₆
MW: 1272,511 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084748
Numéro CAS: 95648-78-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité