Azadibenzocyclooctyne-PEG, M.W. 5 kDa
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: ADIBO-PEG
J64977.MC
J64977.MCEA 222 EUR InStock
J64977.MC
Azadibenzocyclooctyne-PEG, M.W. 5 kDa
Azadibenzocyclooctyne-PEG
Azadibenzocyclooctyne-PEG is used for copper-free click chemistry reactions.
Appearance: White to grey solid
Attention: Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité