2-(3-(2,3-Dichlorophenoxy)propylamino)ethanol hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J64981.MA
J64981.MAEA 142 EUR InStock
J64981.MA
2-(3-(2,3-Dichlorophenoxy)propylamino)ethanol hydrochloride
2-(3-(2,3-Dichlorophenoxy)propylamino)ethanol hydrochloride
CAS No.: 418788-90-6 Molecular Formula: C11H15Cl2NO2.HCl Formula Weight: 300.61 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at ~25 mg/ml. Also soluble in ethanol, DMSO or DMF at ~20mg/ml. Soluble in PBS, pH 7.2 at ~10 mg/ml. MDL No.: MFCD06410993
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂·HCl
MW: 300,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD06410993
Numéro CAS: 418788-90-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité