AM 580
Fournisseur: Thermo Scientific
J65155.MA
J65155.MAEA 152 EUR InStock
J65155.MA
AM 580
AM 580
A retinoid derivative used for gene expression studies of leukemia-retinoic acid receptor (PHL-RAR) cell line.
  • Soluble in DMSO (20mg/ml) or ethanol (10mg/ml).
White crystalline solid.
Formule: C₂₂H₂₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673916
Numéro CAS: 102121-60-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité