3,4-Dichloroisocoumarin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Dichloro-1H-isochromen-1-one
J65198.MA
J65198.MAEA 399 EUR InStock
J65198.MA
3,4-Dichloroisocoumarin 98%
3,4-Dichloroisocoumarin
Useful in a rapid staining method for identification of macrophages; counts by this method were confirmed by the more complex morphological criteria, by phagocytosis, and by the presence of Fc receptors. It is an inhibitor of Chymotrypsin and Trypsin. ,4 Dichloroisocoumarin also inhibits granzymes A, B, and H, cathepsin G, neutrophil elastase, proteinase and blocks apoptotic internucleosomal DNA cleavage in thymocytes without the involvement of endonucleases.
Reversible inhibitor of serine proteases
Formule: C₉H₄Cl₂O₂
MW: 215,029 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036960
Numéro CAS: 51050-59-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité