2'-Fluoro-2'-deoxyinosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J65208.03
J65208.03EA 446 EUR InStock
J65208.03
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine 99%
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Purity: 99% CAS No.: 80049-87-2 Molecular Formula: C10H11FN4O4 Formula Weight: 270.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD09750860
Formule: C₁₀H₁₁FN₄O₄
Numéro MDL: MFCD09750860
Numéro CAS: 80049-87-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité