2'-Désoxy-5-méthylcytidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one, 5-mdC, 5-Methyl-2'-deoxycytidine, 1-(2-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-methylcytosine
J65209.03
J65209.03EA 84.6 EUR InStock
J65209.03
2'-Désoxy-5-méthylcytidine 99%
2'-Désoxy-5-méthylcytidine
Purity: 99% CAS No.: 838-07-3 Molecular Formula: C10H15N3O4 Formula Weight: 241.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00006549
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₄
MW: 241,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006549
Numéro CAS: 838-07-3
EINECS: 212-655-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité