Cilostamide
Fournisseur: Thermo Scientific
J65319.MA
J65319.MAEA 140 EUR InStock
J65319.MA
Cilostamide
Cilostamide
CAS No.: 68550-75-4 Molecular Formula: C20H26N2O3 Formula Weight: 342.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00673958
Applications: A cell-permeable selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase
Formule: C₂₀H₂₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00673958
Numéro CAS: 68550-75-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité