Protease inhibitor cocktails I, animal-free
Fournisseur: Thermo Scientific
J65358.LQ
J65358.LQEA 62.1 EUR InStock
J65358.LQ
Protease inhibitor cocktails I, animal-free
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
A 1X stock solution contains 500 μM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 μM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 μM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 ml water to obtain a 100X stock solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité