Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SB 225002

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: SB225002, 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea

J65387.MA
J65387.MAEA 236 EUR InStock
J65387.MA
SB 225002
SB 225002
A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2.

  • Moisture Sensitive

Yellow Solid

Soluble to 100mM in DMSO and to 50mM in ethanol


Formule: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
MW: 352,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00954637
Numéro CAS: 182498-32-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité