2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2′-Deoxy-2′-fluoroadenosine, (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2'-Deoxy-2'-fluoroadenosine
J65441.03
J65441.03EA 129 EUR InStock
J65441.03
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine 99%
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Purity: 99% CAS No.: 64183-27-3 Molecular Formula: C10H12FN5O3 Formula Weight: 269.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD09750859
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₃
MW: 269,236 g/mol
Numéro MDL: MFCD09750859
Numéro CAS: 64183-27-3
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 g J65441.03
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité