Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane 98%, en poudre

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

J65443.06
J65443.06EA 96.4 EUR InStock
J65443.06
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane 98%, en poudre
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane is used as a stabilizer and preserving agent for biological molecules and solutions such as antibodies and antisera. Bronidox is used in a variety of rinse-off cosmetic. It can be used alone or in combination with methylisothiazolone.

  • Incompatible with strong oxidising agents
  • Storage must be tightly closed in well sealed container

Powder

Attention: Incompatible with strong oxidising agents.Storage must be tightly closed in well sealed container.


Formule: C₄H₆BrNO₄
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101855
Numéro CAS: 30007-47-7
EINECS: 250-001-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 97,5% min
Proton NMR Conforms to structure
Form Powder
Solubility Soluble in Water at 12,5 mg/ml

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité