Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Linomide

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-N,1-dimethyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, Roquinimex

J65453.MA
J65453.MAEA 175 EUR InStock
J65453.MA
Linomide
Linomide
CAS No.: 84088-42-6 Molecular Formula: C18H16N2O3 Formula Weight: 308.33 Physical Form: solid Appearance: White MDL No.: MFCD00866331

Applications: An immunomodulator with antitumour properties. Inhibits T-cell apoptosis in vivo; also inhibits angiogenesis in rats


Formule: C₁₈H₁₆N₂O₃
MW: 308,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866331
Numéro CAS: 84088-42-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité