5-Bromo-2′-deoxycytidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Amino-5-bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
J65456.03
J65456.03EA 73.9 EUR InStock
J65456.03
5-Bromo-2′-deoxycytidine 99%
5-Bromo-2′-deoxycytidine
Purity: 99% CAS No.: 1022-79-3 Molecular Formula: C9H11BrN2O5 Formula Weight: 307.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow MDL No.: MFCD00047496
Formule: C₉H₁₂BrN₃O₄
MW: 306,116 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047496
Numéro CAS: 1022-79-3
EINECS: 213-824-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité