Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2'-O-Méthylcytidine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2′-O-methylcytidine

J65528.03
J65528.03EA 47.3 EUR InStock
J65528.03
2'-O-Méthylcytidine 99%
2'-O-Méthylcytidine
Purity: 99% CAS No.: 2140-72-9 Molecular Formula: C10H15N3O5 Formula Weight: 257.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00056067


Formule: C₁₀H₁₅N₃O₅
MW: 257,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056067
Numéro CAS: 2140-72-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité