3'-Deoxyuridine
Fournisseur: Thermo Scientific
J65531.MB
J65531.MBEA 414 EUR InStock
J65531.MB
3'-Deoxyuridine
3'-Deoxyuridine
CAS No.: 7057-27-4 Molecular Formula: C9H12N2O5 Formula Weight: 228.21 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in DMSO, methanol, or water. Also soluble in dichloromethane MDL No.: MFCD00079153
Applications: A potential anti-cancer and anti-viral agent
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079153
Numéro CAS: 7057-27-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité