Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Fluoroadenine Arabinosid, (2R,3S,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, Fludarabine
J65562.03
J65562.03EA 79.9 EUR InStock
J65562.03
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine 98%
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Purity: 98% CAS No.: 21679-14-1 Molecular Formula: C10H12FN5O4 Formula Weight: 285.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Soluble in DMF, DMSO, methanol or ethanol. Sparingly soluble in water Beilstein Reference: 1225932 MDL No.: MFCD00132942
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₄
MW: 285,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132942
Numéro CAS: 21679-14-1
EINECS: 244-525-5
Merck Index: 14,4126
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité