5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(9-((2R,3R,4R,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)isobutyramide, 5'-O-DMT-N2-Isobutyryl-2'-O-methyl-D-guanosine
J65583.03
J65583.03EA 86.9 EUR InStock
J65583.03
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine
Purity: 98% CAS No.: 114745-26-5 Molecular Formula: C36H39N5O8 Formula Weight: 669.72 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Soluble in acetonitrile MDL No.: MFCD09842119
Formule: C₃₆H₃₉N₅O₈
MW: 669,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD09842119
Numéro CAS: 114745-26-5
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 g J65583.03
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité