L-Glycine 7-amido-4-methylcoumarin
Fournisseur: Thermo Scientific
J65592.MA
J65592.MAEA 66.9 EUR InStock
J65592.MA
L-Glycine 7-amido-4-methylcoumarin
L-Glycine 7-amido-4-methylcoumarin
Molecular Formula: C12H12N2O3 Formula Weight: 232.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white Solubility: Soluble in DMSO or water MDL No.: MFCD00077122
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité