2'-Fluoro-2'-deoxycytidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, 2'-Deoxy-2'-fluorocytidine
J65632.03
J65632.03EA 59.9 EUR InStock
J65632.03
2'-Fluoro-2'-deoxycytidine 99%
2'-Fluoro-2'-deoxycytidine
Purity: 99% CAS No.: 10212-20-1 Molecular Formula: C9H12FN3O4 Formula Weight: 245.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00057445
Formule: C₉H₁₂FN₃O₄
MW: 245,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057445
Numéro CAS: 10212-20-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité