GW-9662
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J65634.MA
J65634.MAEA 117 EUR InStock
J65634.MA
GW-9662
GW-9662
An irreversible PPAR antagonist
Off-white powder
Formule: C₁₃H₉N₂O₃Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01215270
Numéro CAS: 22978-25-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité