(5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one, 5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine, 5-[(4-Ethylphenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, 10058-F4
J65650.MA
J65650.MAEA 109 EUR InStock
J65650.MA
(5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine
(5E)-5-(4-Ethylbenzylidene)rhodanine
CAS No.: 403811-55-2 Molecular Formula: C12H11NOS2 Formula Weight: 249.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Yellow Solubility: Soluble in DMSO. Soluble in water at concentrations less than 2mg/ml MDL No.: MFCD00758517
Applications: A c-Myc inhibitor that induces apoptosis
Formule: C₁₂H₁₁NOS₂
MW: 249,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00758517
Numéro CAS: 403811-55-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité