N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
J65657.06
J65657.06EA 179 EUR InStock
J65657.06
N-Acetyl-L-histidine monohydrate
N-Acetyl-L-histidine monohydrate
CAS No.: 39145-52-3 Molecular Formula: C8H11N3O3.H2O Formula Weight: 215.21 (197.09anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 163° Optical Rotation: +47°(c=1 in water) MDL No.: MFCD00149320
Formule: C₈H₁₁N₃O₃·H₂O
Point de fusion: 163 °C
Numéro MDL: MFCD00149320
Numéro CAS: 39145-52-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité