Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydrofluorescein diacetate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3,6-Diacetoxy-9H-xanthen-9-yl)benzoic acid

J65759.03
J65759.03EA 159 EUR InStock
J65759.03
Dihydrofluorescein diacetate 97%
Dihydrofluorescein diacetate
Purity: 97% CAS No.: 35340-49-9 Molecular Formula: C24H18O7 Formula Weight: 418.39 Physical Form: Powder Appearance: White to yellow Melting Point: 213-215° Beilstein Reference: 364167 MDL No.: MFCD00005056

Applications: Fluorescent dye for detecting intracellular oxidants


Formule: C₂₄H₁₈O₇
MW: 418,401 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005056
Numéro CAS: 35340-49-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité