DAPT
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
J65864.MA
J65864.MAEA 214 EUR InStock
J65864.MA
DAPT
DAPT
CAS No.: 208255-80-5 Molecular Formula: C23H26F2N2O4 Formula Weight: 432.50 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Lyophilized Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White MDL No.: MFCD04974585
Applications: A cell-permeable dipeptide that suppresses A production by blocking -secretase
Formule: C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
MW: 432,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974585
Numéro CAS: 208255-80-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité