N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide
Fournisseur: Thermo Scientific
J65878.MB
J65878.MBEA 326 EUR InStock
J65878.MB
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide
Protéines et Peptides
A colorimetric substrate for caspase-3.
CAS No.: 189950-66-1 Molecular Formula: C26H34N6O13 Formula Weight: 638.58 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00792707
Applications: A colorimetric substrate for caspase-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité