Bethanechol chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
J65919.03
J65919.03EA 45.8 EUR InStock
J65919.03
Bethanechol chloride 98%
Bethanechol chloride
Purity: 98% CAS No.: 590-63-6 Molecular Formula: C7H17ClN2O2 Formula Weight: 196.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 210-229° MDL No.: MFCD00055224
Applications: A cholinergic receptor agonist
Formule: C₇H₁₇ClN₂O₂
MW: 196,675 g/mol
Point de fusion: 210…229 °C
Numéro MDL: MFCD00055224
Numéro CAS: 590-63-6
EINECS: 209-686-8
Merck Index: 14,1185
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité