1-(((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium hydrogensulphate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cefpirome sulphate
J66001.03
J66001.03EA 129 EUR InStock
J66001.03
1-(((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium hydrogensulphate 95%
1-(((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium hydrogensulphate
Purity: 95% CAS No.: 98753-19-6 Molecular Formula: C22H22N6O5S2.H2SO4 Formula Weight: 612.66 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 198-202° Solubility: Soluble in DMSO MDL No.: MFCD11864966
Applications: A fourth generation cephalosporin antibiotic
Formule: C₂₂H₂₄N₆O₉S₃
MW: 612,66 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Numéro MDL: MFCD11864966
Numéro CAS: 98753-19-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité