Cycloheximide 100 mg/ml dans le DMSO
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter.
J66004.XF
J66004.XFEA 146 EUR InStock
J66004.XF
Cycloheximide 100 mg/ml dans le DMSO
Cycloheximide
Filtered at 0.2 µm.
CAS No.: 66-81-9 Molecular Formula: C15H23NO4 Formula Weight: 281.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°0°(230°F) Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00082346
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
Point d'éclair: 87°0 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité