Cefpodoxime proxetil 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (6R,7R)-1-((Isopropoxycarbonyl)oxy)ethyl 7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
J66061.03
J66061.03EA 346 EUR InStock
J66061.03
Cefpodoxime proxetil 96%
Cefpodoxime proxetil
Purity: 96% CAS No.: 87239-81-4 Molecular Formula: C21H27N5O9S2 Formula Weight: 557.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to off-white Melting Point: 111-113° Solubility: Soluble in DMSO MDL No.: MFCD00865088
Applications: A broad spectrum antibiotic
Formule: C₂₁H₂₇N₅O₉S₂
MW: 557,593 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865088
Numéro CAS: 87239-81-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité