Cefotetan disodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J66206.MC
J66206.MCEA 129 EUR InStock
J66206.MC
Cefotetan disodium
Cefotetan disodium salt
A broad spectrum antibiotic.
CAS No.: 74356-00-6 Molecular Formula: C17H15N7Na2O8S4 Formula Weight: 619.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Boiling Point: 798° Solubility: Freely soluble in aqueous solution MDL No.: MFCD00941449
Applications: A broad spectrum antibiotic
Formule: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
MW: 619,568 g/mol
Point d'ébullition: 798 °C
Numéro MDL: MFCD00941449
Numéro CAS: 74356-00-6
EINECS: 277-834-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité