Cefpodoxime 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J66225.03
J66225.03EA 353 EUR InStock
J66225.03
Cefpodoxime 98%
Cefpodoxime
Purity: 98% CAS No.: 80210-62-4 Molecular Formula: C15H17N5O6S2 Formula Weight: 427.45 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Brown Melting Point: 200-202° Solubility: Soluble in DMSO MDL No.: MFCD00864906
Formule: C₁₅H₁₇N₅O₆S₂
Point de fusion: 200…202 °C
Numéro MDL: MFCD00864906
Numéro CAS: 80210-62-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité