Pefloxacine methanesulphonate dihydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66285.09
J66285.09EA 51 EUR InStock
J66285.09
Pefloxacine methanesulphonate dihydrate 95%
Pefloxacine methanesulphonate dihydrate
A broad spectrum antibiotic that targets Gram-negative and -positive bacteria, and also some mycoplasma species
  • Light sensitive
Off-white powder
Freely soluble in water
Formule: C₁₇H₂₀FN₃O₃·CH₄O₃S·2H₂O
Point d'ébullition: 529 °C
Point de fusion: 271 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01685696
Numéro CAS: 149676-40-4
EINECS: 274-613-9
Merck Index: 14,7066
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité