Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mezlocillin sodium salt

Fournisseur: Thermo Scientific

J66306.MC
J66306.MCEA 233 EUR InStock
J66306.MC
Mezlocillin sodium salt
Mezlocillin sodium salt
A broad spectrum antibiotic.

CAS No.: 59798-30-0 Molecular Formula: C21H24N5NaO8S2 Formula Weight: 561.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Soluble in water or DMSO MDL No.: MFCD07793332

Applications: A broad spectrum antibiotic


Formule: C₂₁H₂₄N₅NaO₈S₂
MW: 561,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD07793332
Numéro CAS: 59798-30-0
EINECS: 255-640-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité