Cefprozil
Fournisseur: Thermo Scientific
J66326.MC
J66326.MCEA 164 EUR InStock
J66326.MC
Cefprozil
Cefprozil
CAS No.: 92665-29-7 Molecular Formula: C18H19N3O5S Formula Weight: 389.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 218-225° Boiling Point: 803° Solubility: Soluble in DMSO at 10mg/ml. Insoluble in water. MDL No.: MFCD00865082
Formule: C₁₈H₁₉N₃O₅S
Point d'ébullition: 803 °C
Point de fusion: 218…225 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00865082
Numéro CAS: 92665-29-7
Merck Index: 14,1942
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité