Sodium methotrexate 98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium (S)-2-(4-(((2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioate, Methotrexate disodium salt
J66364.MD
J66364.MDEA 214 EUR InStock
J66364.MD
Sodium methotrexate 98.5%
Sodium methotrexate
Purity: 98.5% CAS No.: 7413-34-5 Molecular Formula: C20H20N8Na2O5 Formula Weight: 498.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Boiling Point: 823° Solubility: Soluble in water UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00274560
Applications: Inhibits the metabolism of folic acid
Formule: C₂₀H₂₀N₈Na₂O₅
MW: 498,411 g/mol
Point d'ébullition: 823 °C
Numéro MDL: MFCD00274560
Numéro CAS: 7413-34-5
EINECS: 231-022-0
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité