N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Biotin-cadaverine
J66382.MF
J66382.MFEA 262 EUR InStock
J66382.MF
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
Molecular Formula: C17H29F3N4O4S Formula Weight: 442.50 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD03452814
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité