Meticillin sel de sodium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J66414.03
J66414.03EA 295 EUR InStock
J66414.03
Meticillin sel de sodium ≥99%
Meticillin sodium salt
Purity: 90% CAS No.: 132-92-3 Molecular Formula: C17H19N2NaO6S Formula Weight: 402.40 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to off-white Melting Point: 196-197° dec. Boiling Point: 640° Solubility: Slightly soluble in acetone. Soluble in ethanol or water MDL No.: MFCD07787409
Applications: Targets primarily the cell wall of gram positive organisms especially Staphylococcus aureus
Formule: C₁₇H₁₉N₂NaO₆S
MW: 402,397 g/mol
Point d'ébullition: 640 °C
Point de fusion: 196…197 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD07787409
Numéro CAS: 132-92-3
EINECS: 205-083-9
Merck Index: 14,5969
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité