Tazobactam ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3S,5R)-3-((1H-1,2,3-Triazol-1-yl)methyl)-3-methyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, Tazobactam acid
J66483.03
J66483.03EA 132 EUR InStock
J66483.03
Tazobactam ≥94%
Tazobactam
Purity: 94% CAS No.: 89786-04-9 Molecular Formula: C10H12N4O5S Formula Weight: 300.29 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 115-145° Boiling Point: 77° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00867002
Applications: Increases efficacy of beta-lactam antibiotics by inactivating beta-lactamase enzymes of beta-lactam resistant microbes
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅S
MW: 300,289 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C
Point de fusion: 115…145 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867002
Numéro CAS: 89786-04-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité