Cloxacillin sodium salt monohydrate ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J66500.03
J66500.03EA 73.9 EUR InStock
J66500.03
Cloxacillin sodium salt monohydrate ≥95%
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Purity: 95% CAS No.: 7081-44-9 Molecular Formula: C19H17ClN3NaO5S.H2O Formula Weight: 475.88 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 170° Boiling Point: 69° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00150735
Applications: Targets primarily gram positive bacteria, especially -lactamase producing Staphylococci
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
MW: 457,86 g/mol
Point d'ébullition: 689 °C
Point de fusion: 170 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00150735
Numéro CAS: 7081-44-9
EINECS: 211-390-9
Merck Index: 14,2419
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité