Sulphamethoxazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
J66565.22
J66565.22EA 219 EUR InStock
J66565.22
Sulphamethoxazole 98%
Sulphamethoxazole
Purity: 98% CAS No.: 723-46-6 Molecular Formula: C10H11N3O3S Formula Weight: 253.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to off-white Melting Point: 168-172° Boiling Point: 482° Solubility: Soluble in ethanol or acetone. Very slightly soluble in water Beilstein Reference: 6732984 MDL No.: MFCD00010546
Applications: A broad spectrum bacteriostatic sulfonamide antibiotic
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃S
MW: 253,28 g/mol
Point d'ébullition: 482 °C
Point de fusion: 168…172 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00010546
Numéro CAS: 723-46-6
EINECS: 211-963-3
Merck Index: 14,8918
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité