Ethionamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethylpyridine-4-carbothioamide, 2-Ethylthioisonicotinamide
J66582.06
J66582.06EA 111 EUR InStock
J66582.06
Ethionamide 98%
Ethionamide
Purity: 98% CAS No.: 536-33-4 Molecular Formula: C8H10N2S Formula Weight: 166.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 160-162° dec. Boiling Point: 297° Solubility: Soluble in DMSO. Sparingly soluble in water MDL No.: MFCD00057361
Formule: C₈H₁₀N₂S
MW: 166,24 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C
Point de fusion: 160…162 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00057361
Numéro CAS: 536-33-4
EINECS: 208-628-9
Merck Index: 14,3737
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité