Fosfomycin disodium salt 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66602.14
J66602.14EA 476 EUR InStock
J66602.14
Fosfomycin disodium salt 90%
Fosfomycin disodium salt
Prevents peptidoglycan synthesis by inhibiting MurA, an enzyme responsible for synthesizing N-acetylmuramic acid or NAM, a major component of peptidoglycan
  • White to off-white powder
Freely soluble in water or aqueous solution
Formule: C₃H₅Na₂O₄P
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056853
Numéro CAS: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité