Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flucloxacillin sodium

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Flucloxacillin, sodium salt

J66615.MC
J66615.MCEA 248 EUR InStock
J66615.MC
Flucloxacillin sodium
Flucloxacillin sodium
Targets primarily the cell wall of susceptible Gram-positive bacteria including Staphylococcus aureus.

CAS No.: 1847-24-1 Molecular Formula: C19H16ClFN3NaO5S Formula Weight: 475.85 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 176-178° Boiling Point: 677° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD01682108

Applications: Targets primarily the cell wall of susceptible gram positive bacteria including Staphylococcus aureus.


Formule: C₁₉H₁₇ClFN₃NaO₅S
MW: 476,859 g/mol
Point d'ébullition: 677 °C
Point de fusion: 176…178 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01682108
Numéro CAS: 1847-24-1
EINECS: 217-428-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité